Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de referencia de número de copia TaqMan™, humano, ARNasa P
Código de producto. 10514055 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
3000 reacciones
750 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10514055 3000 reacciones cada uno
10535585 750 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10514055 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4403328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    578.00€
    506.65€ / paquete de 1
    Ahorro 71.35€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Los ensayos de referencia de número de copias TaqMan™ humanas se ejecutan con los ensayos de número de copias TaqMan™ humanas en una reacción de PCR en tiempo real dúplex para detectar y medir las variaciones de número de copias (CNVs) y regiones más pequeñas en el genoma humano.
  • Los ensayos se ejecutan con ensayos de número de copia TaqMan™ humanos en una reacción de PCR dúplex en tiempo real
  • Se utiliza para detectar y medir las variaciones del número de copias (CNV) y las regiones más pequeñas del genoma humano
  • Se ofrecen dos opciones de genes que se pueden utilizar como genes de referencia endógena en humanos: ARNasa P y TERT
  • Diseñado para secuencias genómicas únicas en el conjunto de genoma de referencia (versión GRCh38) y son necesarios para la cuantificación relativa de los objetivos de número de copias
  • Los ensayos de número de copias TaqMan™ cuantifican el gen de interés y lo normalizan en un gen endógeno que se sabe que está presente en dos copias de un genoma diploide
  • Tenga en cuenta que los ensayos de referencia de número de copias TaqMan™ son específicos de la especie.
  • Los ensayos deben almacenarse a entre -15 °C y -25 °C en la oscuridad
  • Minimice los ciclos de congelación/descongelación
Ensayo de referencia de número de copia TaqMan™, ARNasa P
  • Se recomienda como ensayo de referencia estándar para el análisis del número de copias
  • Este ensayo detecta el gen (RPPH1) del componente H1 de ARN P ribonucleasa (H1ARN) en el cromosoma 14, citobanda 14q11.2
  • La ubicación del ensayo es chr.14:20343370 en la versión GRCh38
  • Tiene un amplicón de 87 bp que se encuentra en el gen RPPH1 de exón único
Ensayo de referencia de número de copia TaqMan™, TERT
  • Se recomienda un ensayo de referencia alternativo en caso de que el ensayo ARNasa P funcione mal con una muestra
  • Esto podría deberse a aberraciones cromosómicas u otros problemas
  • Este ensayo detecta el gen de la transcriptasa inversa de la telomerasa (TERT) ubicado en el cromosoma 5, citobanda 5p15.33
  • La ubicación del ensayo es chr5:1253257 en la versión GRCh38
  • Tiene un amplicón de 88 bp que se encuentra en el exón 16 del gen TERT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modificación del cebador 3' Ning.
Modificación del cebador 5' Ning.
Concentración 20X
Contenido y almacenamiento Conjuntos de sondas de cebador de control
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Congelado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Bajo
Método de PCR qPCR
Velocidad de reacción Estándar
Símbolo de gen RPPH1
Modificación de sonda interna TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5')
Etiqueta o tinte VIC
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Ensayo configurable
Método de purificación HPLC
Grado de pureza o calidad Sin ARNasa, sin ADNasa
Cantidad 3,000 reactions
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Humano
Suficiente para 3000 reacciones
Objetivo ARNasa P
N.º de reacciones 3000 reacciones