Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Rat Phosphodiesterase
Código de producto. 10574255 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa estándar
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10574255 1 placa estándar 1 set
1 options
Código de producto. 10574255 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4414082
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contiene 44 ensayos para fosfodiesterasas y genes relacionados y 4 ensayos para genes candidatos de control endógeno.
  • Las placas de firma génica son placas de 96 pocillos que están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico, una vía o un estado de enfermedad específicos.
  • Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos secados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de una firma génica completa en un único y sencillo experimento.
  • Prácticos; los juegos de sondas TaqMan™ y imprimación para PCR seca se suministran en una placa de 96pocillos; solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra
  • La misma calidad de ensayo TaqMan™, nuevo formato
  • Las placas de matriz TaqMan™ contienen los mismos ensayos de expresión génica TaqMan™ de alta calidad (cebadores de PCR y juegos de sondas TaqMan™) que se han comercializado durante años en un cómodo formato seco de 96 pocillos.
  • En pruebas exhaustivas no se ha encontrado ninguna diferencia en el rendimiento entre los ensayos TaqMan™ suministrados en el formato líquido tradicional y los ensayos secados en una placa de matriz TaqMan™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de matriz
Formato Placa de 96 matrices
Especie Rata
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 20 uL
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Método de purificación Estándar
Cantidad 1 placa estándar
Velocidad de reacción Estándar
Categoría de investigación Neurobiología, transducción de señales, vías relacionadas con biomarcadores, toxicología y metabolismo de fármacos, desarrollo