Descripción
El panel de ensayos de esta placa se centra en los genes implicados en una amplia gama de enfermedades inflamatorias. Los genes se dividen en 4 clases:
Canales (calcio tipo L y ligando cerrado);
Enzimas e inhibidores (lipasas, quinasas, óxido nítrico sintasa, fosfodiesterasa, metabolismo de prostaglandinas y proteasas)
Factores (factores de necrosis tumoral, factor nuclear Kappa-Β, interleucina, anexinas, kininógenos)
Receptores (GPCR, familia de receptores de IL, moléculas de adhesión, receptores TNF y receptores nucleares)
las placas de identificación génica son placas de 96 pocillos preconfiguradas con los ensayos de expresión génica de TaqMan™ de Biosystems™ aplicados más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento.
Asequible; pedido mínimo de tres placas; ideal para proyectos pequeños, medianos o grandes
Entrega rápida; en su laboratorio en cuestión de días
Prácticos; los juegos de sondas TaqMan™ y imprimación para PCR seca se suministran en una placa de 96pocillos; solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra
La misma calidad de ensayo TaqMan™, las
las placas de sondas TaqMan™ de nuevo formato contienen los mismos ensayos de expresión génica TaqMan™ de alta calidad (juegos de cebadores PCR y sondas TaqMan™) que han estado disponibles comercialmente durante años en un formato de 96 pocillos cómodo y seco. Las pruebas exhaustivas no han encontrado ninguna diferencia de rendimiento entre los ensayos TaqMan™ suministrados en el formato líquido tradicional y los ensayos secados en una placa de sonda TaqMan™. La figura 1 muestra los resultados de un experimento que compara el rango lineal de los dos formatos, donde no se observó ninguna diferencia en el rendimiento.
Añada la mezcla maestra y la muestra y el ciclo comenzará
Ideal para proyectos como la validación de datos de micromatrices y ARNi, y estudios de vías, las placas incluyen solo la cantidad correcta de ensayos TaqMan™ en cada pocillo: suficiente para una reacción de 20μ l. Puede solicitar un número reducido de placas, por ejemplo tres placas de firma de genes, lo que las convierte en una opción asequible para muchos laboratorios y minimizar el desperdicio de los ensayos TaqMan™ que se adquieren individualmente y no se utilizan. Ahorre mucho tiempo a la hora de planificar sus experimentos. Solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra, y comenzará el ciclo.
La figura 2 es un ejemplo de disposición de placas con símbolos de genes e ID de ensayo
El mapa la placa placa permite etiquetar adecuadamente los datos y reordenar fácilmente
Cada paquete de placas de sondas TaqMan™ se envía con un CD que contiene el mapa de configuración de la placa (consulte la figura 2) junto con los detalles de cada ensayo TaqMan™. Esta información se importa en el instrumento de PCR en tiempo real para permitir el etiquetado adecuado de los datos experimentales y un fácil acceso a los números de identificación del ensayo para facilitar el reordenamiento.
Fácil de usar
cada pocillo de la placa de sonda TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20μ litros. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4°C. Cuando esté listo para realizar los ensayos, simplemente añada la mezcla maestra de PCR y la muestra de ADNc, selle la placa y inicie el ciclo en el instrumento de PCR en tiempo real.
Compatibilidad
Las placas de sonda TaqMan™ han sido optimizadas para utilizarlas con la mezcla maestra de expresión génica TaqMan™, pero también son compatibles con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™. Para los estudios que utilizan células cultivadas,™ las placas de sonda TaqMan también son compatibles (y recomendadas) con el kit Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit TaqMan™. Las placas de sonda TaqMan™ deben ejecutarse en un instrumento de PCR en tiempo real con capacidad para placas de 96 pocillos. Las placas han sido validadas para su uso en sistemas de PCR rápidos en tiempo real HT 7000 7300 7500 y 7900 de Applied Biosystems™ utilizando bloques estándar de 96 pocillos, condiciones de ciclo de PCR estándar y una reacción de 20μl
las placas de identificación génica son placas de 96 pocillos preconfiguradas con los ensayos de expresión génica de TaqMan™ de Biosystems™ aplicados más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento.
las placas de sondas TaqMan™ de nuevo formato contienen los mismos ensayos de expresión génica TaqMan™ de alta calidad (juegos de cebadores PCR y sondas TaqMan™) que han estado disponibles comercialmente durante años en un formato de 96 pocillos cómodo y seco. Las pruebas exhaustivas no han encontrado ninguna diferencia de rendimiento entre los ensayos TaqMan™ suministrados en el formato líquido tradicional y los ensayos secados en una placa de sonda TaqMan™. La figura 1 muestra los resultados de un experimento que compara el rango lineal de los dos formatos, donde no se observó ninguna diferencia en el rendimiento.
Añada la mezcla maestra y la muestra y el ciclo comenzará
Ideal para proyectos como la validación de datos de micromatrices y ARNi, y estudios de vías, las placas incluyen solo la cantidad correcta de ensayos TaqMan™ en cada pocillo: suficiente para una reacción de 20μ l. Puede solicitar un número reducido de placas, por ejemplo tres placas de firma de genes, lo que las convierte en una opción asequible para muchos laboratorios y minimizar el desperdicio de los ensayos TaqMan™ que se adquieren individualmente y no se utilizan. Ahorre mucho tiempo a la hora de planificar sus experimentos. Solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra, y comenzará el ciclo.
La figura 2 es un ejemplo de disposición de placas con símbolos de genes e ID de ensayo
El mapa la placa placa permite etiquetar adecuadamente los datos y reordenar fácilmente
Cada paquete de placas de sondas TaqMan™ se envía con un CD que contiene el mapa de configuración de la placa (consulte la figura 2) junto con los detalles de cada ensayo TaqMan™. Esta información se importa en el instrumento de PCR en tiempo real para permitir el etiquetado adecuado de los datos experimentales y un fácil acceso a los números de identificación del ensayo para facilitar el reordenamiento.
Fácil de usar
cada pocillo de la placa de sonda TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20μ litros. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4°C. Cuando esté listo para realizar los ensayos, simplemente añada la mezcla maestra de PCR y la muestra de ADNc, selle la placa y inicie el ciclo en el instrumento de PCR en tiempo real.
Compatibilidad
Las placas de sonda TaqMan™ han sido optimizadas para utilizarlas con la mezcla maestra de expresión génica TaqMan™, pero también son compatibles con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™. Para los estudios que utilizan células cultivadas,™ las placas de sonda TaqMan también son compatibles (y recomendadas) con el kit Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit TaqMan™. Las placas de sonda TaqMan™ deben ejecutarse en un instrumento de PCR en tiempo real con capacidad para placas de 96 pocillos. Las placas han sido validadas para su uso en sistemas de PCR rápidos en tiempo real HT 7000 7300 7500 y 7900 de Applied Biosystems™ utilizando bloques estándar de 96 pocillos, condiciones de ciclo de PCR estándar y una reacción de 20μl
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Placa de matriz |
| Formato | Placa de 96 matrices |
| Especie | Rata |
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Incluye | Ensayo TaqMan para una reacción de 20 uL |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Método de purificación | Estándar |
| Mostrar más |