Learn More
Applied Biosystems™ Panel para rata de inflamación con matriz TaqMan™
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
La matriz de inflamación para rata Applied Biosystems™ TaqMan™ es una tarjeta microfluídica eficiente y fácil de usar para el análisis cuantitativo de la expresión génica de los genes de inflamación relevantes en el descubrimiento de fármacos. Este producto está diseñado con 96 ensayos de expresión génica TaqMan™ distribuidos en 384 pocillos y es compatible con un sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7900HT Fast actualizado y el panel se vende en packs de 4.
Las matrices de firmas genéticas TaqMan™ para la inflamación en ratas contienen más de 90 genes que son, o han sido, estudiados como dianas para una variedad de enfermedades inflamatorias. La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Las matrices de firmas genéticas TaqMan™ para la inflamación en ratas contienen más de 90 genes que son, o han sido, estudiados como dianas para una variedad de enfermedades inflamatorias. La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | TaqMan™ Panel de inflamación de ratas de matriz |
| Formato | Tarjeta microfluídica de 384 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Farma y biofarma, PCR a tiempo real (qPCR), perfil de expresión génica basado en PCR a tiempo real, identificación y validación de dianas |
| Incluye | El pocillo de la sonda TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 2 μl |
| Cantidad | 4 tarjetas |