Descripción
La sonda CPCR de ratón TaqMan™ de Applied Biosystems™ es una tarjeta micro fluídica eficiente y fácil de usar para el análisis cuantitativo de la expresión génica de la GPCR de ratón. La sonda CPCR de rata TaqMan™ es una tarjeta micro fluídica eficiente y fácil de usar para el análisis cuantitativo de la expresión génica de los GPCR de rata, importante en el descubrimiento de fármacos. Este producto está diseñado con 380 ensayos de expresión génica TaqMan™ en singletons en 384 pocillos (además de 1 control dispuesto en cuadruplicado) y es compatible con un sistema de PCR rápido en tiempo real HT7900 de Applied Biosystems. Las dianas incluyen receptores retinianos, receptores de moléculas pequeñas, receptores de quimiocinas y otros, incluidas dianas de control endógenos clásicos. Los paneles GPCR se venden en paquetes de 4.
Las dianas de los GPCR seleccionados pertenecen a las 50 subfamilias de la lista, muchas de las cuales son dianas farmacológicas u —odorantes de enfermedades asociadas; no se incluyen receptores olfativos, gustativos o de feromonas. La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Las dianas de los GPCR seleccionados pertenecen a las 50 subfamilias de la lista, muchas de las cuales son dianas farmacológicas u —odorantes de enfermedades asociadas; no se incluyen receptores olfativos, gustativos o de feromonas. La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | TaqMan™ Panel GPCR de matriz Rat |
| Formato | Tarjeta microfluídica de 384 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad celular, proliferación y función, farmacia y biopharma, PCR a tiempo real (qPCR), identificación y validación de dianas |
| Incluye | El pocillo de la sonda TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 2 μl |
| Cantidad | 4 tarjetas |