Learn More
Applied Biosystems™ Panel de control endógeno de rata con sonda TaqMan™
Código de producto. 11620109 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 tarjetas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11620109 2 tarjetas cada uno
1 options
Código de producto. 11620109 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4378704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1066.00€
    703.56€ / paquete de 1
    Ahorro 362.44€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Panel de control endógeno de rata con sonda TaqMan™
La sonda de control endónego de rata TaqMan™ de Applied Biosystems™ es una tarjeta microfluídica de 384 pocillos que contiene 16 ensayos de expresión génica TaqMan™ de rata comúnmente utilizados como controles endógenos en triplicados. Este producto es compatible con un sistema rápido de PCR a tiempo real HT7900 de Applied Biosystems. Los paneles de control endógeno se venden en paquetes de 2.
La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo TaqMan™ Panel de control endógeno de ratas de matriz
Formato Tarjeta microfluídica de 384 pocillos
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Farma y biofarma, PCR a tiempo real (qPCR), perfil de expresión génica basado en PCR a tiempo real, identificación y validación de dianas
Incluye Conjunto de sonda-cebador de control: La sonda de control endógeno de rata TaqMan™ se vende en paquetes de 2 tarjetas e incluye un CD con información del ensayo y un archivo de entrada de software de instrumentos
Cantidad 2 tarjetas