Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Plate 96
Código de producto. 15372172 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15372172 1 placa cada uno
1 options
Código de producto. 15372172 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4391524
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
TaqMan™ Array, Plate 96
Las placas TaqMan™ personalizadas son formatos rentables y prácticos de 96 pocillos para ensayos de expresión génica TaqMan™.Elija entre más de 50 000 ensayos de humanos, ratones, ratas, caninos y macacos rhesus inventariados, y entre cinco formatos de placa: ensayos individuales o ensayos duplicados o triplicados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo TaqMan™ Array Standard Plate
Formato 96-array Plate
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa
Velocidad de reacción Estándar