Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Plate 32
Código de producto. 15322182 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15322182 1 placa cada uno
1 options
Código de producto. 15322182 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4391528
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
TaqMan™ Array, Plate 32
Las placas TaqMan™ personalizadas son formatos rentables y prácticos de 96 pocillos para ensayos de expresión génica TaqMan™.Elija entre más de 50 000 ensayos de humanos, ratones, ratas, caninos y macacos rhesus inventariados, y entre cinco formatos de placa: ensayos individuales o ensayos duplicados o triplicados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo TaqMan™ Array Standard Plate
Formato Plate 32
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
N.º de muestras 3
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa
Velocidad de reacción Estándar