Descripción
La placa de 96 pocillos de pluripotencia de células madre de ratón con sonda TaqMan™ de Applied Biosystems™ contiene 92 ensayos para genes asociados a células madre y 4 ensayos para genes de control endógeno candidatos.
El panel de ensayos de esta placa se basa en el panel utilizado en la placa de 96 pocillos de pluripotencia de células madre humanas con sonda TaqMan™. Estos ensayos apuntan los ortologos de ratón a los genes de ese panel. Los genes fueron seleccionados en cooperación con la International Stem Cell Initiative (2007 Nature Biotechnology. 25:803-816). Los genes humanos se validan como marcadores para la caracterización de la identidad de las células madre embrionarias y pueden utilizarse para evaluar las variaciones entre los aislados de células madre embrionarias. Los ortólogos de ratón de estos genes se seleccionaron según los siguientes criterios:
Expresión en células de carcinoma embrionario, células germinales primordiales o células madre embrionarias;
función conocida en el mantenimiento de la pluripotencia en las células madre embrionarias;
identificación en experimentos basados en micromatrices por estar correlacionados con el estado de las células madre. Para identificar las células que han dejado el estado pluripotente, también hemos incluido genes cuya expresión es característica de los linajes de diferenciación específicos en el embrión postimplante y los tejidos maduros. Las placas de firma génica son placas de 96 pocillos que están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico, una vía o un estado de enfermedad específicos. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento.
Asequible; pedido mínimo de tres placas; ideal para proyectos pequeños, medianos o grandes.
Entrega rápida; en su laboratorio en cuestión de días.
Prácticos; los juegos de sondas TaqMan™ y cebador para PCR seca se suministran en una placa de 96 pocillos; solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra
Misma calidad de ensayos TaqMan™, nuevo formato
Las placas de matriz TaqMan™ contienen los mismos ensayos de expresión génica TaqMan™ de alta calidad (cebadores de PCR y juegos de sondas TaqMan™) que se han comercializado durante años en un cómodo formato seco de 96 pocillos. Las pruebas exhaustivas no han encontrado ninguna diferencia de rendimiento entre los ensayos TaqMan™ suministrados en el formato líquido tradicional y los ensayos secados en una placa de sonda TaqMan™. La figura 1 muestra los resultados de un experimento que compara el rango lineal de los dos formatos, donde no se observó ninguna diferencia en el rendimiento.
Añada la mezcla maestra y la muestra y el ciclo comenzará
Ideal para proyectos como la validación de datos de micromatrices y ARNi, y estudios de vías, las placas incluyen solo la cantidad correcta de ensayos TaqMan™ en cada pocillo: suficiente para una reacción de 20 μl. Puede solicitar un número reducido de placas, por ejemplo tres placas de firma de genes, lo que las convierte en una opción asequible para muchos laboratorios y minimizar el desperdicio de los ensayos TaqMan™ que se adquieren individualmente y no se utilizan. Ahorre mucho tiempo a la hora de planificar sus experimentos. Solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra, y comenzará el ciclo.
La figura 2 es un ejemplo de disposición de placas con símbolos de genes e ID de ensayo
El mapa de la placa permite etiquetar adecuadamente los datos y reordenar fácilmente
Cada paquete de placas de sondas TaqMan™ se envía con un CD que contiene el mapa de configuración de la placa (consulte la figura 2) junto con los detalles de cada ensayo TaqMan™. Esta información se importa en el instrumento de PCR en tiempo real para permitir el etiquetado adecuado de los datos experimentales y un fácil acceso a los números de identificación del ensayo para facilitar el reordenamiento.
Fácil de usar
Cada pocillo de la placa de sonda TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20 μl. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. Cuando esté listo para realizar los ensayos, simplemente añada la mezcla maestra de PCR y la muestra de ADNc, selle la placa y inicie el ciclo en el instrumento de PCR en tiempo real.
Compatibilidad
Las placas de sonda TaqMan™ han sido optimizadas para utilizarlas con la mezcla maestra de expresión génica TaqMan™, pero también son compatibles con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™. Para los estudios que utilizan células cultivadas,™ las placas de sonda TaqMan también son compatibles (y recomendadas) con el kit Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit TaqMan™. Las placas de sonda TaqMan™ deben ejecutarse en un instrumento de PCR en tiempo real con capacidad para placas de 96 pocillos. Las placas han sido validadas para su uso en sistemas de PCR rápidos en tiempo real 7000, 7300, 7500 y 7900HT de Applied Biosystems™ utilizando bloques estándar de 96 pocillos, condiciones de ciclo de PCR estándar y una reacción de 20 μl
El panel de ensayos de esta placa se basa en el panel utilizado en la placa de 96 pocillos de pluripotencia de células madre humanas con sonda TaqMan™. Estos ensayos apuntan los ortologos de ratón a los genes de ese panel. Los genes fueron seleccionados en cooperación con la International Stem Cell Initiative (2007 Nature Biotechnology. 25:803-816). Los genes humanos se validan como marcadores para la caracterización de la identidad de las células madre embrionarias y pueden utilizarse para evaluar las variaciones entre los aislados de células madre embrionarias. Los ortólogos de ratón de estos genes se seleccionaron según los siguientes criterios:
Expresión en células de carcinoma embrionario, células germinales primordiales o células madre embrionarias;
función conocida en el mantenimiento de la pluripotencia en las células madre embrionarias;
identificación en experimentos basados en micromatrices por estar correlacionados con el estado de las células madre. Para identificar las células que han dejado el estado pluripotente, también hemos incluido genes cuya expresión es característica de los linajes de diferenciación específicos en el embrión postimplante y los tejidos maduros. Las placas de firma génica son placas de 96 pocillos que están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico, una vía o un estado de enfermedad específicos. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento.
Las placas de matriz TaqMan™ contienen los mismos ensayos de expresión génica TaqMan™ de alta calidad (cebadores de PCR y juegos de sondas TaqMan™) que se han comercializado durante años en un cómodo formato seco de 96 pocillos. Las pruebas exhaustivas no han encontrado ninguna diferencia de rendimiento entre los ensayos TaqMan™ suministrados en el formato líquido tradicional y los ensayos secados en una placa de sonda TaqMan™. La figura 1 muestra los resultados de un experimento que compara el rango lineal de los dos formatos, donde no se observó ninguna diferencia en el rendimiento.
Añada la mezcla maestra y la muestra y el ciclo comenzará
Ideal para proyectos como la validación de datos de micromatrices y ARNi, y estudios de vías, las placas incluyen solo la cantidad correcta de ensayos TaqMan™ en cada pocillo: suficiente para una reacción de 20 μl. Puede solicitar un número reducido de placas, por ejemplo tres placas de firma de genes, lo que las convierte en una opción asequible para muchos laboratorios y minimizar el desperdicio de los ensayos TaqMan™ que se adquieren individualmente y no se utilizan. Ahorre mucho tiempo a la hora de planificar sus experimentos. Solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra, y comenzará el ciclo.
La figura 2 es un ejemplo de disposición de placas con símbolos de genes e ID de ensayo
El mapa de la placa permite etiquetar adecuadamente los datos y reordenar fácilmente
Cada paquete de placas de sondas TaqMan™ se envía con un CD que contiene el mapa de configuración de la placa (consulte la figura 2) junto con los detalles de cada ensayo TaqMan™. Esta información se importa en el instrumento de PCR en tiempo real para permitir el etiquetado adecuado de los datos experimentales y un fácil acceso a los números de identificación del ensayo para facilitar el reordenamiento.
Fácil de usar
Cada pocillo de la placa de sonda TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20 μl. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. Cuando esté listo para realizar los ensayos, simplemente añada la mezcla maestra de PCR y la muestra de ADNc, selle la placa y inicie el ciclo en el instrumento de PCR en tiempo real.
Compatibilidad
Las placas de sonda TaqMan™ han sido optimizadas para utilizarlas con la mezcla maestra de expresión génica TaqMan™, pero también son compatibles con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™. Para los estudios que utilizan células cultivadas,™ las placas de sonda TaqMan también son compatibles (y recomendadas) con el kit Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit TaqMan™. Las placas de sonda TaqMan™ deben ejecutarse en un instrumento de PCR en tiempo real con capacidad para placas de 96 pocillos. Las placas han sido validadas para su uso en sistemas de PCR rápidos en tiempo real 7000, 7300, 7500 y 7900HT de Applied Biosystems™ utilizando bloques estándar de 96 pocillos, condiciones de ciclo de PCR estándar y una reacción de 20 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Placa de matriz |
| Formato | Placa de 96 matrices |
| Especie | Ratón |
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Incluye | Ensayo TaqMan para una reacción de 20 uL |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Método de purificación | Estándar |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?