Learn More
Applied Biosystems™ Panel para ratón de pluripotencia de células madre con matriz TaqMan™
Código de producto. 11630119 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 tarjetas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
11630119 4 tarjetas 1 PCS
1 options
Código de producto. 11630119 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4385363
Panel para ratón de pluripotencia de células madre con matriz TaqMan™
La matriz de la pluripotencia de células madre de ratón Applied Biosystems™ TaqMan™ es una tarjeta microfluídica eficiente y fácil de usar para la caracterización de células madre no diferenciadas o sus derivados diferenciados. Este panel de firma genética contiene ortólogos de ratón de marcadores humanos bien definidos para la pluripotencia, además de 6 controles endógenos. El formato de la sonda TaqMan permite ejecutar en paralelo entre 1 y 4 réplicas por sonda. Cada pedido incluye un CD con información relacionada con el ensayo y un archivo de entrada del software del instrumento. Este producto se vende en packs de 4 tarjetas.
La matriz de pluripotencia de células madre de ratón contiene genes ortólogos de ratón del panel humano para caracterizar células madre embrionarias de ratón. El contenido genético de esta sonda TaqMan fue el resultado directo del trabajo del consorcio I.S.C.I y de la caracterización de las líneas de células madre embrionarias humanas por la I.S.C.I.
La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Las dianas correctas
Estas sondas TaqMan utilizan la tecnología de microfluídica patentada Applied Biosystems’ para analizar simultáneamente los niveles de expresión génica mediante PCR cuantitativa de 92 genes de prueba y 6 controles endógenos. Los genes se incluyeron en base a los siguientes criterios:
    Expresión en células de carcinoma embrionario humano (HEC), células germinales primordiales o células humanas ES (hES)
    Función conocida en el mantenimiento de la pluripotencia en células hES
    Identificación en experimentos basados en microsondas por su correlación con el estado de células madre
    Expresión conocida como característica de los linajes de diferenciación específicos en el embrión posimplantación y tejidos maduros. Estas son las dianas adecuadas para caracterizar las células madre embrionarias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo TaqMan™ Panel de pluripotencia de células madre de ratón
Formato Tarjeta microfluídica de 384 pocillos
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (qPCR), perfiles de expresión génica basados en PCR en tiempo real, análisis de células madre
Incluye El pocillo de la sonda TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 2 μl
Cantidad 4 tarjetas