Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Immune Panel
Código de producto. 11660099 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 tarjetas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11660099 4 tarjetas cada uno
1 options
Código de producto. 11660099 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4367786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2120.00€
    1399.20€ / paquete de 1
    Ahorro 720.80€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Panel para ratón de respuesta inmunológica con matriz TaqMan™
La matriz de respuesta inmunológica para ratón TaqMan™ de Applied Biosystems™ es una tarjeta microfluídica eficiente y fácil de usar para el análisis cuantitativo de la expresión génica de las dianas que se sabe que tienen implicaciones en la respuesta inmunológica. Este producto está diseñado con 96 ensayos de expresión génica TaqMan™ cargados en singletons en 384 los pocillos de la sonda y es compatible con un sistema de PCR en tiempo real rápido HT7900 de Applied Biosystems. Entre las dianas incluyen citoquinas, quimiocinas, factores de crecimiento, inmunoreguladores, marcadores de apoptosis, marcadores de isquemia, marcadores específicos de tejido, entre otros, incluidos marcadores endógenos clásicos. Este producto se vende 1 caja de 4 tarjetas.
La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Matriz de panel inmunitario de ratón
Formato Tarjeta microfluídica de 384 pocillos
Especie Ratón
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de la matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 2 µl. Las tarjetas deben almacenarse a 4 °C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 2 uL
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Cantidad 4 tarjetas
Velocidad de reacción Estándar
Categoría de investigación Proliferación del ciclo & celular, apoptosis, transducción de señales, vías relacionadas con biomarcadores, adhesión celular de matriz & extracelular, Inmunología, oncología
Gen diana Citocinas, quimiocinas, factores de crecimiento y otros genes de respuesta inmunológica