Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Mouse Immune, Fast 96-well
Código de producto. 10713847 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10713847 1 placa de 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 10713847 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4418724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    176.22€ / 1 sets
    Ahorro 90.78€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Placa de 96 pocillos rápida, inmunidad de ratón, sonda TaqMan™
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos de la placa de 96 pocillos de respuesta de inmunidad de ratón con sonda TaqMan™ se dirige a los genes de las funciones del sistema inmunitario que entran 9 en clases: receptores de la superficie celular; respuesta al estrés; oxidoreductasas; proteasas; factores de transcripción; transducción de señales; & receptores de citocinas; & receptores de quimiocinas; quimiocinas; y & quinasas de proteínas del ciclo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de matriz
Formato Placa de 96 matrices
Especie Ratón
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa de 96 pocillos
Velocidad de reacción Rapidez
Categoría de investigación Proliferación del ciclo & celular, apoptosis, transducción de señales, vías relacionadas con biomarcadores, adhesión celular de matriz & extracelular, Inmunología, oncología