Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Endogenous Controls Plate, Fast 96-well
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de control endógeno de ratón con matriz TaqMan™ contiene 32 genes, en placas por triplicado, que han demostrado ser buenos candidatos para tal experimento. La placa contiene los 16 genes de mantenimiento más utilizados. El panel también contiene 16 ortólogos de ratón de genes humanos que se han demostrado que se expresan de forma innata y con abundancia moderada en la mayoría de las muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Matriz de placa de control endógena de ratón |
| Formato | Placa de 96 matrices |
| Especie | Ratón |
| Contenido y almacenamiento | La placa de 96 pocillos de control endógeno de ratón con matriz TaqMan™ contiene ensayos TaqMan™ para 32 genes, en placas por triplicado. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Incluye | Conjuntos de sondas de cebador de control |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Mostrar más |