Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Endogenous Control Panel
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
La sonda de control endógeno de ratón TaqMan™ de Applied Biosystems™ es una tarjeta microfluídica con 384 pocillos que contiene 16 ensayos de expresión génica TaqMan™ de ratón comúnmente utilizados como controles endógenos en triplicados. Este producto es compatible con un sistema rápido de PCR a tiempo real HT7900 de Applied Biosystems.
La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Specifications
Specifications
| Tipo | Matriz de panel de control endógena de ratón |
| Formato | Tarjeta microfluídica de 384 pocillos |
| Especie | Ratón |
| Contenido y almacenamiento | La sonda de control endógeno humano TaqMan™ se vende en paquetes de 2 tarjetas e incluye un CD con información del ensayo y un archivo de entrada de software. Las tarjetas deben almacenarse a 4 °C. |
| Formulario | Secado |
| Incluye | Conjuntos de sondas de cebador de control |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 2 tarjetas |
| Show More |