Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Tumor Metastasis, Fast 96-well
Código de producto. 10035624 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10035624 1 placa de 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 10035624 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4418743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    174.90€ / 1 sets
    Ahorro 90.10€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Placa de 96 pocillos, metástasis de tumores humanos, sonda TaqMan™
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos de la laca de 96 pocillos de metástasis de tumores humanos con sonda TaqMan™ apunta a los genes de muchos genes supresores de tumores y supresores de metástasis. El panel incluye genes de las familias: MMP (metaloproteinasas de matriz); RB (retinoblastoma); y TIMP (inhibidor tisular de metaloproteinasas). También se incluyen protooncogenes, oncogenes y genes con roles en la tumorigénesis y la angiogénesis. Otros genes están involucrados en la movilidad celular, la supervivencia celular y la apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de matriz
Formato Placa de 96 matrices
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa de 96 pocillos
Velocidad de reacción Rapidez
Categoría de investigación Oncología