Descripción
- La placa de 96 pocillos de la matriz de transcripción de ARNm humano Applied Biosystems™ TaqMan™ contiene:
- 44 ensayos para genes relacionados con la transcripción de ARNm
- 4 ensayos para genes candidatos de control endógeno
- Todos los ensayos se plaen por duplicado
- Prácticos; los juegos de sondas TaqMan™ y cebador para PCR seca se suministran en una placa de 96 pocillos; solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra
- La misma calidad de ensayo TaqMan™, nuevo formato
Simplemente añada la mezcla maestra y la muestra y comience los ciclos de PCR
- Ideal para proyectos como la validación de datos de micromatrices y ARNi, y estudios de vías
- Las placas contienen justo la cantidad correcta de ensayos TaqMan™ en cada pocillo: suficiente para una reacción de 20 µl
- Puede pedir un mínimo de tres placas de firma génica, lo que supone una opción asequible para muchos laboratorios y minimiza el desperdicio de ensayos adquiridos individualmente no utilizados.
- Ahorre una cantidad significativa de tiempo en la preparación de sus experimentos.
El mapa de las placas garantiza el correcto etiquetado de los datos y facilita volver a hacer el pedido.
- Cada paquete de placas de matriz TaqMan™ se envía con un CD que contiene el mapa de configuración de las placas, junto con los detalles de cada ensayo TaqMan™.
- Esta información se importa en el instrumento de PCR en tiempo real para permitir el correcto etiquetado de los datos experimentales y facilitar el acceso a los números de identificación del ensayo para facilitar volver a hacer el pedido.
Fácil de utilizar
- Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C
- Cuando esté listo para realizar sus ensayos, añada simplemente la mezcla maestra de PCR y su muestra de ADNc, selle la placa y comience a procesarla en un instrumento de PCR en tiempo real.
Compatibilidad
- Las placas de matriz TaqMan™ se han optimizado para su uso con la mezcla maestra de expresión génica TaqMan™, pero también son compatibles con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™.
- Para los estudios que utilizan células cultivadas, las placas de matriz TaqMan™ también son compatibles (y recomendadas) con el kit TaqMan™ Gene Expression Cells-to-Ct™
- Las placas de matriz TaqMan™ deben procesarse en un instrumento de PCR en tiempo real con capacidad de placa de 96 pocillos.
- Las placas se han validado para su uso en sistemas de PCR rápidos en tiempo real 7000, 7300, 7500 y 7900HT de Applied Biosystems™ con bloques estándar de 96 pocillos, condiciones de ciclo de PCR estándar y volúmenes de reacción de 20 µl
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Placa de matriz |
| Formato | Placa de 96 matrices |
| Especie | Humano |
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Incluye | Ensayo TaqMan para una reacción de 20 uL |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Método de purificación | Estándar |
| Mostrar más |