Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human TGFB Pathway, Fast 96-well
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos en la placa de 96 pocillos de la vía TGFB humano con sonda TaqMan™ apunta a los genes que codifican a los miembros de la superfamilia de ligandos TGF-Beta: 1) familia TGFB (TGF- B1, B2, B3); 2) proteínas morfogenéticas óseas (BMP); 3) factores de crecimiento y diferenciación (GDF); y 4) otros que incluyenüla hormona antimülleriana (AMH), la activina A&B⁄ inihibina A&B y nodal. Los receptores beta de TGF en el panel incluyen receptores tipo 1 y tipo II de activina, BMPR, y TGFBR 1, 2 y 3. Los miembros de la familia SMAD también están presentes en el panel, ya que son centrales en la vía canónica de transducción de señales TFGB. Genes adicionales en el panel están involucrados en la regulación de la señalización TGFB así como funciones reguladas por TGFB.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Placa de matriz |
| Formato | Placa de 96 matrices |
| Especie | Humano |
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Incluye | Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Mostrar más |