Learn More
Applied Biosystems™ Panel de pluripotencia de células madre humanas con sonda TaqMan™
Código de producto. 11620119 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 tarjetas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11620119 4 tarjetas cada uno
1 options
Código de producto. 11620119 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4385344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00€
    1405.80€ / paquete de 1
    Ahorro 724.20€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Panel de pluripotencia de células madre humanas con sonda TaqMan™
La sonda de pluripotencia de células madre humanas TaqMan™ de Applied Biosystems™ es una tarjeta microfluídica eficiente y fácil de usar para la caracterización de células madre indiferenciadas o sus derivados diferenciados. Este panel de identificación genética contiene 90 genes bien definidos validados como marcadores de pluripotencia más 6 controles endógenos. El formato de la sonda TaqMan permite ejecutar en paralelo entre 1 y 4 réplicas por sonda. Este producto se vende en paquetes 4 de tarjetas.
La sonda de pluripotencia de células madre humanas contiene un conjunto bien definido de marcadores de expresión génica validados para caracterizar la identidad de las células madre embrionarias humanas (ES) y evaluar las variaciones fenotípicas entre los aislados de células madre embrionarias. El contenido genético de esta sonda TaqMan fue el resultado directo del trabajo del consorcio I.S.C.I y de la caracterización de las líneas de células madre embrionarias humanas por la I.S.C.I.
La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Las dianas correctas
Estas sondas TaqMan utilizan la tecnología de microfluídica patentada Applied Biosystems’ para analizar simultáneamente los niveles de expresión génica mediante PCR cuantitativa de 92 genes de prueba y 6 controles endógenos. Los genes se incluyeron en base a los siguientes criterios:
    Expresión en células de carcinoma embrionario humano (HEC), células germinales primordiales o células humanas ES (hES)
    Función conocida en el mantenimiento de la pluripotencia en células hES
    Identificación en experimentos basados en microsondas por su correlación con el estado de células madre
    Expresión conocida como característica de los linajes de diferenciación específicos en el embrión posimplantación y tejidos maduros. Estas son las dianas adecuadas para caracterizar las células madre embrionarias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo TaqMan™ Panel de pluripotencia de células madre humanas de Array
Formato Tarjeta microfluídica de 384 pocillos
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad celular, proliferación y función, PCR a tiempo real (qPCR), perfil de expresión génica basado en PCR a tiempo real, análisis de células madre
Incluye El pocillo de la sonda TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 2 μl
Cantidad 4 tarjetas