Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human SMAD Signaling Network
Código de producto. 10350495 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa estándar
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10350495 1 placa estándar 1 set
1 options
Código de producto. 10350495 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4414184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    176.22€ / 1 sets
    Ahorro 90.78€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Contiene 92 ensayos para genes relacionados con redes de señalización de SMAD y 4 ensayos para genes candidatos de control endógeno.
  • Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico, una vía o un estado de enfermedad específicos.
  • Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos secados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de una firma génica completa en un único y sencillo experimento.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo Placa de matriz
    Formato Placa de 96 matrices
    Especie Humano
    Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
    Formulario Secado
    Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 20 uL
    Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
    Etiqueta o tinte FAM
    Línea de productos TaqMan
    Cantidad 1 placa estándar
    Velocidad de reacción Estándar
    Categoría de investigación Ciclo celular y proliferación, apoptosis, transducción de señales, vías relacionadas con biomarcadores, desarrollo, matriz extracelular y adhesión celular, inmunología, oncología