Learn More
Applied Biosystems™ Panel humano de proteína quinasa con matriz TaqMan™
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
La matriz de proteína quinasa humana Applied Biosystems™ TaqMan™ es una tarjeta microfluídica eficiente y fácil de usar para el análisis cuantitativo de la expresión génica de los genes de proteína quinasa humana relevantes en el descubrimiento de fármacos. Este producto está diseñado con ensayos de expresión génica TaqMan™ distribuidos de forma aislada en 384 pocillos y es compatible con un sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7900HT Fast actualizado.
La matriz de proteína quinasa humana contiene ensayos para 68 quinasas humanas. Cincuenta y tres de las 68 quinasas provienen de las familias del receptor proteína tirosina quinasa (RPTK): EGFR, InsulinR, PDGFR, VEGFR, FGFR, CCK, NGFR, HGFR, EPHR, AXL, TIE, RYK, DDR, RET, ROS, LTK, ROR y MUSK. Las 15 quinasas restantes son quinasas Ser⁄Thr de las familias: CAMKL, IRAK, Lmr, RIPK y STKR. También hemos seleccionado ensayos para 26 genes endógenos clásicos no quinasas. Estos genes participan en la transducción de la señal y median la interacción proteína-proteína, la regulación transcripcional, el desarrollo neuronal y la adhesión celular. Este producto se vende en packs de 4 tarjetas.
La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
La matriz de proteína quinasa humana contiene ensayos para 68 quinasas humanas. Cincuenta y tres de las 68 quinasas provienen de las familias del receptor proteína tirosina quinasa (RPTK): EGFR, InsulinR, PDGFR, VEGFR, FGFR, CCK, NGFR, HGFR, EPHR, AXL, TIE, RYK, DDR, RET, ROS, LTK, ROR y MUSK. Las 15 quinasas restantes son quinasas Ser⁄Thr de las familias: CAMKL, IRAK, Lmr, RIPK y STKR. También hemos seleccionado ensayos para 26 genes endógenos clásicos no quinasas. Estos genes participan en la transducción de la señal y median la interacción proteína-proteína, la regulación transcripcional, el desarrollo neuronal y la adhesión celular. Este producto se vende en packs de 4 tarjetas.
La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | TaqMan™ Panel de proteína quinasa humana Array |
| Formato | Tarjeta microfluídica de 384 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad, proliferación y función celulares, farmacología y biofarmacología, PCR en tiempo real (qPCR), perfiles de expresión génica basados en PCR en tiempo real, identificación y validación de dianas y secuencias líder |
| Incluye | El pocillo de la sonda TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 2 μl |
| Cantidad | 4 tarjetas |