Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Protein Kinase, Fast 96-well
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
- Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico, una vía o un estado de enfermedad específicos.
- Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos secados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de una firma génica completa en un único y sencillo experimento.
- El panel de ensayos en la placa de matriz de vías de proteína quinasas humanas TaqMan™ de 96 pocillos es específico de quinasas de las familias del receptor proteína tirosina quinasa (RPTK) y de las familias de las serina⁄treonina quinasa.
- También se incluyen genes no quinasas involucrados en la transducción de señales y en la interacción proteína-proteína, regulación transcripcional, desarrollo neuronal y adhesión celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Placa de matriz |
| Formato | Placa de 96 matrices |
| Especie | Humano |
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Incluye | Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Mostrar más |