Descripción
La matriz de fosfodiesterasa humana Applied Biosystems™ TaqMan™ es una tarjeta microfluídica eficiente y fácil de usar para el análisis cuantitativo de la expresión génica de los genes de inflamación relevantes en el descubrimiento de fármacos. Este producto está diseñado con 48 ensayos de expresión génica TaqMan™ distribuidos en 384 pocillos y es compatible con un sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7900HT Fast actualizado y se vende en packs de 4. La matriz contiene 43 ensayos humanos y cinco controles humanos. Los genes ortólogos del panel humano se encuentran en el panel para rata de fosfodiesterasa con dos excepciones: En el panel para rata faltan Pde6g y Gdpd4 y se han añadido dos controles (Arbp y Ywhaz).
La matriz está preformateada e inventariada, es rentable, práctica y fácil de usar sin necesidad costosos instrumentos robóticos. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
La matriz está preformateada e inventariada, es rentable, práctica y fácil de usar sin necesidad costosos instrumentos robóticos. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Panel de fosfodiesterasa humana de matriz |
| Formato | Tarjeta microfluídica de 384 pocillos |
| Especie | Humano |
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de la matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 2 µl. Las tarjetas deben almacenarse a 4 °C. |
| Formulario | Secado |
| Incluye | Ensayo TaqMan para una reacción de 2 uL |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 4 tarjetas |
| Mostrar más |