Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Patho Rheumatoid Arthritis, Fast 96-well
Código de producto. 10288984 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10288984 1 placa de 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 10288984 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4418815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    176.22€ / 1 sets
    Ahorro 90.78€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Matriz TaqMan™, artritis reumatoide patológica humana, 96 pocillos Fast
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de patogénesis humana de la artritis reumatoide con matriz TaqMan™ contiene 44 ensayos de genes asociados con la patogénesis de la artritis reumatoide y 4 ensayos de genes de control endógeno candidatos. Todos los ensayos se disponen por duplicado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de matriz
Formato Placa de 96 matrices
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa de 96 pocillos
Velocidad de reacción Rapidez
Categoría de investigación Proliferación y ciclo celular, transducción de la señal, adhesión celular y matriz extracelular, inmunología, inflamación