Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Pancreatic Adenocarcinoma, Fast 96-well
Código de producto. 10197044 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10197044 1 placa de 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 10197044 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4418822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00€
    170.94€ / 1 sets
    Ahorro 88.06€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento.
  • Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico, una vía o un estado de enfermedad específicos.
  • Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos secados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de una firma génica completa en un único y sencillo experimento.
  • La placa de 96 pocillos de matriz de adenocarcinoma pancreático humano TaqMan™ contiene:
    • 92 ensayos para genes relacionados con el adenocarcinoma pancreático
    • 4 ensayos para genes candidatos de control endógeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de matriz
Formato Placa de 96 matrices
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa de 96 pocillos
Velocidad de reacción Rapidez
Categoría de investigación Inmunología, transducción de señales, vías relacionadas con biomarcadores, matriz extracelular y adhesión celular, oncología