Learn More
Applied Biosystems™ Panel humano de receptores nucleares con matriz TaqMan™
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
La matriz de receptores nucleares humanos Applied Biosystems™ TaqMan™ es una tarjeta microfluídica eficiente y fácil de usar para el análisis cuantitativo de la expresión génica de los genes de inflamación relevantes en el descubrimiento de fármacos. Este producto está diseñado con 64 ensayos de expresión génica TaqMan™ distribuidos en 384 pocillos y es compatible con un sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7900HT Fast actualizado y se vende en packs de 4.
La familia de receptores de hormonas nucleares está muy conservada en vertebrados. Tienen una estructura de dominios modular que consiste en un dominio de unión al ADN y un dominio de unión al ligando. Otros dominios incluyen un dominio A⁄B (modular), el dominio D (bisagra) y un dominio F (variable) de terminal C ausente en algunos receptores de hormonas nucleares. La matriz de firma genética de receptores nucleares TaqMan™ contiene 48 receptores de hormonas nucleares humanas (y 16 controles) y se ha clasificado de acuerdo con la homología de secuencia en siete subfamilias. La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
La familia de receptores de hormonas nucleares está muy conservada en vertebrados. Tienen una estructura de dominios modular que consiste en un dominio de unión al ADN y un dominio de unión al ligando. Otros dominios incluyen un dominio A⁄B (modular), el dominio D (bisagra) y un dominio F (variable) de terminal C ausente en algunos receptores de hormonas nucleares. La matriz de firma genética de receptores nucleares TaqMan™ contiene 48 receptores de hormonas nucleares humanas (y 16 controles) y se ha clasificado de acuerdo con la homología de secuencia en siete subfamilias. La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | TaqMan™ Panel de receptores nucleares humanos de matriz |
| Formato | Tarjeta microfluídica de 384 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Farma y biofarma, PCR a tiempo real (qPCR), perfil de expresión génica basado en PCR a tiempo real, identificación y validación de dianas |
| Incluye | El pocillo de la sonda TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 2 μl |
| Cantidad | 4 tarjetas |