Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Nuclear Receptors, Fast 96-well
Código de producto. 10792287 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10792287 1 placa de 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 10792287 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4418753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    176.22€ / 1 sets
    Ahorro 90.78€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad.
Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de receptores nucleares humanos de matriz TaqMan™ contiene 92 ensayos para genes asociados con los receptores nucleares y 4 ensayos para genes candidatos de control endógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de matriz
Formato Placa de 96 matrices
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Cada placa de sonda TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10 µl. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL
Modificación de sonda interna MGB (uniones al surco menor) (7 cm), supresor no fluorescente (7 cm), FAM (12 cm)
Etiqueta o tinte FAM
N.º de muestras 1 x 96-well plate
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa de 96 pocillos
Velocidad de reacción Rapidez
Categoría de investigación Proliferación y ciclo celular, apoptosis, neurobiología, transducción de la señal, oncología, vías relacionadas con biomarcadores, adhesión celular y matriz extracelular, reproducción, toxicología y metabolismo de fármacos, inmunología, desarrollo