Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human nNOS Signaling in Skeletal Muscle
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
- Las placas de firma génica son placas de 96 pocillos que están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico, una vía o un estado de enfermedad específicos.
- Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos secados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de una firma génica completa en un único y sencillo experimento.
- Prácticos; los juegos de sondas TaqMan™ y imprimación para PCR seca se suministran en una placa de 96pocillos; solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra
- La misma calidad de ensayo TaqMan™, nuevo formato
- Las placas de matriz TaqMan™ contienen los mismos ensayos de expresión génica TaqMan™ de alta calidad (cebadores de PCR y juegos de sondas TaqMan™) que se han comercializado durante años en un cómodo formato seco de 96 pocillos.
- Pruebas exhaustivas no han encontrado ninguna diferencia en el rendimiento entre los ensayos TaqMan™ suministrados en el formato líquido tradicional y los ensayos secados en una placa de matriz TaqMan™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Placa de matriz |
| Formato | Placa de 96 matrices |
| Especie | Humano |
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Incluye | Ensayo TaqMan para una reacción de 20 uL |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Método de purificación | Estándar |
| Mostrar más |