Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human nNOS Signaling in Skeletal Muscle, Fast 96-well
Código de producto. 10381185 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10381185 1 placa de 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 10381185 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4418809
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento.
  • Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico, una vía o un estado de enfermedad específicos.
  • Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos secados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de una firma génica completa en un único y sencillo experimento.
  • La placa de 96 pocillos de matriz de señalización de la eNOS humana en músculo esquelético TaqMan™ contiene:
    • 44 ensayos para genes relacionados con la señalización de la nNOS en músculo esquelético
    • 4 ensayos para genes candidatos de control endógeno
    • Todos los ensayos están por duplicado en la placa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de matriz
Formato Placa de 96 matrices
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa de 96 pocillos
Velocidad de reacción Rapidez
Categoría de investigación Proliferación y ciclo celular, apoptosis, neurobiología, vías relacionadas con biomarcadores, oncología, desarrollo, inmunología, transducción de la señal