Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human NFKB Pathway
Código de producto. 10792697 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 standard plate
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10792697 1 standard plate 1 set
1 options
Código de producto. 10792697 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4414095
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Fácil de usar: puesto que el primer/sonda se suministra en estado seco, simplemente añada la mezcla maestra y la muestra.
La transferencia manual de reactivos a las placas durante las configuraciones experimentales rutinarias puede llevar mucho tiempo y ser tediosa. La preparación diaria de estas placas puede afectar negativamente a la productividad general. Para aliviar el estrés y minimizar la tasa de errores, las placas de matriz TaqMan™ están diseñadas para reducir los pasos de pipeteo redundantes y minimizar los errores de carga, lo que las convierte en una solución ideal para una configuración experimental rápida y sencilla. Las placas de matriz TaqMan™ contienen ensayos de expresión génica TaqMan™ de gran calidad (juegos de primers de PCR y sondas TaqMan™) en un formato de placas práctico y secado de 96 o 384 pocillos. Tras extensas pruebas, no han encontrado ninguna diferencia en el rendimiento entre ensayos TaqMan™ suministrados en solución en tubos únicos y ensayos suministrados secados en una placa de matriz TaqMan™
  • Amplias colecciones: elija entre más de 130 matrices y placas de firma génica TaqMan™ prediseñadas o personalice su propia placa, seleccionando cualquiera de nuestros 1,3 millones de ensayos inventariados entre 24 especies
  • Asequible: pedido mínimo de una sola placa de firma génica o seis placas personalizadas
  • Práctico: sonda TaqMan seca y los juegos de primers suministrados en placas de 96 pocillos; simplemente agregue la mezcla maestra y la muestra, luego ejecute
  • Resultados rápidos: el formato rápido normalmente proporciona resultados en una hora
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20μ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Formato placa de 96 pocillos
Velocidad de reacción Estándar
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Método de purificación Estándar
Cantidad 1 standard plate
Categoría de investigación Proliferación y ciclo celular, apoptosis, neurobiología, vías relacionadas con biomarcadores, oncología, desarrollo, inmunología, transducción de la señal
Especie Humano
N.º de reacciones 1 reacción de 20 μl