Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Neurotransmitter, Fast 96-well
Código de producto. 10127734 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
10127734 1 placa de 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 10127734 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4418739
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placa de 96 pocillos rápida, eurotransmisor humano, sonda TaqMan™
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos de la placa de 96 pocillos de neurotransmisores humanos con sonda TaqMan™ apunta a genes asociados con varios grupos comunes de neurotransmisores y receptores de neurotransmisores: 1) acetilcolinas (CHRM y CHRN); 2) receptores de dopamina; 3) receptores GABA; 4) receptores de glicina; 5) receptores de glutamato y 6) 5-HT (receptores de serotonina). Los genes involucrados en la síntesis, transporte y degradación de neurotransmisores están representados en el panel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de matriz
Formato Placa de 96 matrices
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa de 96 pocillos
Velocidad de reacción Rapidez
Categoría de investigación Ruta(s) relacionada(s) con biomarcadores, neurobiología