Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Molecular Mechanisms of Cancer
Código de producto. 10468654 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa estándar
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10468654 1 placa estándar 1 set
1 options
Código de producto. 10468654 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4414161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    176.22€ / 1 sets
    Ahorro 90.78€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Placa de mecanismos moleculares del cáncer humano con sonda TaqMan™
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de mecanismos moleculares de cáncer humano con sonda TaqMan™ contiene 92 ensayos de genes que están relacionados con los mecanismos moleculares del cáncer y 4 ensayos para los genes de control endógeno candidatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de matriz
Formato Placa de 96 matrices
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 20 uL
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa estándar
Velocidad de reacción Estándar
Categoría de investigación Transducción de señales, vías relacionadas con biomarcadores, desarrollo, oncología