Learn More
Applied Biosystems™ Matriz TaqMan™, mecanismos moleculares humanos del cáncer, 96 pocillos Fast
Código de producto. 10699075 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10699075 1 unidad 1 set
1 options
Código de producto. 10699075 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4418806
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matriz TaqMan™, mecanismos moleculares humanos del cáncer, 96 pocillos Fast
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de mecanismos moleculares de cáncer humano con sonda TaqMan™ contiene 92 ensayos de genes que están relacionados con los mecanismos moleculares del cáncer y 4 ensayos para los genes de control endógeno candidatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo TaqMan™ Matriz de mecanismos moleculares humanos del cáncer
Formato Placa de matriz de 96
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Investigación de enfermedades genéticas y oncológicas, farmacología y biofarmacología, PCR en tiempo real (qPCR), perfiles de expresión génica basados en PCR en tiempo real, identificación y validación de dianas y secuencias líder
Incluye El pocillo de la placa con matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10 μl.
Cantidad 1 unidad