Learn More
Applied Biosystems™ Tarjetas B de microARN humano de matriz TaqMan™ v3.0
Código de producto. 12097789 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Paquetes de 4
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12097789 Paquetes de 4 paquete de 4
1 options
Código de producto. 12097789 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4444910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2125.00€
    1402.50€ / paquete de 4
    Ahorro 722.50€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Tarjetas B de microARN humano de matriz TaqMan™ v3.0
La tarjeta B de microARN humano TaqMan™ v3.0 contiene 384 ensayos de microARN TaqMan™ que permiten la cuantificación precisa de 377 microARN humanos en tan solo 5 horas. Se incluyen tres controles endógenos del ensayo de microARN TaqMan para ayudar a la normalización de los datos y un ensayo de microARN TaqMan™ no relacionado con el ser humano como control negativo. Los detalles de los ensayos incluidos están disponibles en el archivo «Target List». Es necesario adquirir el grupo B de primers de RT Megaplex™ para humano v3.0 para procesar esta matriz. El grupo B de primers de preamplificación Megaplex™ para humano v3.0 activa un paso de preamplificación adicional para situaciones donde sensibilidad es de suma importancia y/o la muestra es limitante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo TaqMan™ Tarjetas de microARN humano de matriz B v3.0
Formato Tarjeta microfluídica de 384 pocillos
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Análisis de PCR en tiempo real (qPCR), miARN y ARN no codificante
Cantidad Paquetes de 4