Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human MicroRNA A+B Cards Set v3.0
Código de producto. 12007799 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 8 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
12007799 Paquete de 8 unidades paquete de 8
1 options
Código de producto. 12007799 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4444913
Conjunto de tarjetas A+B de microRNA humano de matriz TaqMan™ v3.0
El conjunto de tarjetas B de microARN humano de matriz TaqMan™ v3.0 es un conjunto de dos tarjetas que contiene un total de 384 ensayos de microARN TaqMan™ por tarjeta. El conjunto permite una cuantificación precisa de 754 microARN humanos en tan solo 5 horas. En cada matriz se incluyen tres controles endógenos del ensayo de microARN TaqMan para ayudar en la normalización de los datos y un ensayo de microARN TaqMan™ no relacionado con la especie humana como control negativo. Los detalles de los ensayos incluidos están disponibles en el archivo «Target List». Es necesario adquirir el grupo de primers de RT Megaplex™ RT para humano v3.0 para procesar este conjunto de matrices. El grupo de primers de preamplificación Megaplex™ para humano v3.0 activa un paso de preamplificación adicional para situaciones donde sensibilidad es de suma importancia y/o la muestra es limitante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conjunto de tarjetas A+B MicroARN humano de matriz
Formato Tarjeta microfluídica de 384 pocillos
Especie Humano
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Secado
Para utilizar con (equipo) Sistema AB 7900 HT 384 pocillos
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos Megaplex
Cantidad Paquete de 8 unidades
Velocidad de reacción Estándar
Categoría de investigación Regulación génica, epigenética