Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human MAPK Pathways, Fast 96-well
Código de producto. 10269824 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10269824 1 placa de 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 10269824 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4418738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    176.22€ / 1 sets
    Ahorro 90.78€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Placa de 96 pocillos rápida, vías de MAPK en humanos, sonda TaqMan™
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos en la placa de 96 pocillos de vías de MAP quinasa humana con matriz TaqMan™ se dirige a los genes de los cuatro grupos principales de MAPK de mamíferos: 1) ERK (quinasas reguladas por señales extracelulares); 2) p38 MAPK; 3) JNK (quinasas c-Jun NH2-terminal); y 4) ERK5 (o cascadas BMK). También se incluyen en el panel genes de los grupos MAP2K (MAPKK), MAP3K (MAPKKK) y MAPKK (DUSP) de proteínas de doble especificidad. Otros grupos de quinasas en este panel incluyen: quinasa dependiente de ciclina (CDK), quinasa de interacción de la serinaquinasa de treonina (MNK), quinasas activadas p21 (PAK) y quinasas de S6 ribosomal (RSK). También se incluyen varios objetivos de MAPK, incluidos genes asociados con la transducción de señales, la regulación de la transcripción, la regulación del ciclo celular y el cáncer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de matriz
Formato Placa de 96 matrices
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa de 96 pocillos
Velocidad de reacción Rapidez
Categoría de investigación & Proliferación del ciclo celular, transducción de señales, vías relacionadas con biomarcadores, desarrollo, apoptosis, oncología