Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Ligand Gated Ion Channels
Código de producto. 10689075 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa estándar
Tamaño de la unidad:
1 set
10689075 1 placa estándar 1 set
1 options
Código de producto. 10689075 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4414092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    176.22€ / 1 sets
    Ahorro 90.78€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La placa de 96 pocillos contiene 92 ensayos para genes de canales iónicos activados por ligando y 4 ensayos para genes candidatos de control endógeno.
  • El panel de ensayos de esta placa es específico de genes de las 3 superfamilias de los canales activados por ligando:
    • Receptores Cys-loop (familia de receptores GABAA, familia de receptores de glicina, receptores 5-HT/serotonina y familia de receptores nicotínicos de acetilcolina)
    • Receptores ionotrópicos de glutamato (AMPA, kainato, NMDA)
    • Canales activados por ATP (receptores P2X)
  • En el panel también están los genes que codifican los miembros de la familia de canales iónicos
    • Canal de cloruro
    • Canales catiónicos de TRP (potencial de receptor transitorio)
    • Canal de calcio
    • Canal de sodio
  • Además, también está representado un gen del canal activado por nucleótido cíclico y canal iónico activado por potasio.
  • Las placas de firma génica son placas de 96 pocillos que están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico, una vía o un estado de enfermedad específicos.
  • Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos secados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de una firma génica completa en un único y sencillo experimento.
  • Asequible; pedido mínimo de tres placas; ideal para proyectos pequeños, medianos o grandes
  • Entrega rápida; en su laboratorio en cuestión de días
  • Prácticos; los juegos de sondas TaqMan™ y imprimación para PCR seca se suministran en una placa de 96pocillos; solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra
  • La misma calidad de ensayo TaqMan™, nuevo formato
  • Las placas de matriz TaqMan™ contienen los mismos ensayos de expresión génica TaqMan™ de alta calidad (cebadores de PCR y juegos de sondas TaqMan™) que se han comercializado durante años en un cómodo formato seco de 96 pocillos.
  • Pruebas exhaustivas no han encontrado ninguna diferencia en el rendimiento entre los ensayos TaqMan™ suministrados en el formato líquido tradicional y los ensayos secados en una placa de matriz TaqMan™. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de matriz
Formato Placa de 96 matrices
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 20 uL
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Método de purificación Estándar
Cantidad 1 placa estándar
Velocidad de reacción Estándar
Categoría de investigación Neurobiología