Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Inflammation, Fast 96-well
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos de la placa de inflamación en humanos de los 96 pocillos con matriz TaqMan™ apunta a los genes implicados en una amplia gama de enfermedades inflamatorias. Los genes se dividen en 4 clases: 1) canales (calcio de tipo L y ligando cerrado); 2) enzimas e inhibidores (lipasas, quinasas, óxido nítrico sintasa, fosfodiesterasa, metabolismo de prostaglandinas y proteasas) 3); factores (factores de necrosis tumoral, factor nuclear Kappa-Beta, Interleucina, anexinas, quininógenos); y 4) receptores (GPCR, familia receptores IL, moléculas de adhesión nuclear, receptores TNF y receptores nucleares).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Placa de matriz |
| Formato | Placa de 96 matrices |
| Especie | Humano |
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Incluye | Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Mostrar más |