Descripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos de la placa de 96 pocillos de hipoxia humana con sonda TaqMan™ se dirige a los genes de la familia de HIF (factor inducible de hipoxia). En el panel están los genes VHL, Cul2y RBX1 (Ring-Box 1) que se complementan con genes adicionales para desempeñar un papel en la ubiquitilación de HIF1A. Otros genes relacionados con la respuesta a la hipoxia caen dentro de las siguientes clases objetivo: factores de transcripción, respuesta inmunitaria y de estrés, transducción de señales, apoptosis, oxidoreductasas, proteasas y metabolismo de proteínas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Placa de matriz |
| Formato | Placa de 96 matrices |
| Especie | Humano |
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Incluye | Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Mostrar más |