Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Huntington Disease Pathway
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. Los ensayos TaqMan (conjuntos de sondas TaqMan y primers de PCR) se consideran el estándar de oro en el análisis de expresión génica, lo que le permite lograr una alta especificidad y sensibilidad y un amplio rango dinámico.
- Amplias colecciones: elija entre más de 130 matrices y placas de firma génica TaqMan™ prediseñadas o personalice su propia placa, seleccionando cualquiera de nuestros 1,3 millones de ensayos inventariados entre 24 especies
- Asequible: pedido mínimo de una sola placa de firma génica o seis placas personalizadas
- Práctico: sonda TaqMan seca y los juegos de cebadores suministrados en placas de 96 pocillos; simplemente agregue la mezcla maestra y la muestra, luego ejecute
- Resultados rápidos: el formato rápido normalmente proporciona resultados en una hora
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20μ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Formato | placa de 96 pocillos |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 1 standard plate |
| Categoría de investigación | Neurobiología, enfermedades genéticas, transducción de señales |
| Especie | Humano |
| Mostrar más |