Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human FGF Pathway, Fast 96-well
Produktkod. 10618685 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Förpackningsstorlek:
1 set
Produktkod. Cantidad unitSize
10618685 1 placa de 96 pocillos 1 set
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10618685 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4418781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    176.22€ / 1 sets
    Ahorro 90.78€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Sonda TaqMan™, ruta del FGF humano, rápido 96 pocillos
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de ruta del FGF humano con sonda TaqMan™ contiene 92 ensayos para genes asociados a la ruta del FGF y 4 ensayos para genes de control endógeno candidatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipo Placa de matriz
Formato Placa de 96 matrices
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa de 96 pocillos
Velocidad de reacción Rapidez
Categoría de investigación Inmunología, oncología, transducción de señales
Visa mer Visa mindre
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.