Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Endogenous Control Panel
Código de producto. 11630099 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 tarjetas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11630099 2 tarjetas cada uno
1 options
Código de producto. 11630099 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4367563
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Panel de control humano endógeno con sonda TaqMan™
La sonda de control endógeno TaqMan™ de Applied Biosystems™ es una tarjeta microfluídica de 384 pocillos que contiene 16 ensayos de expresión génica TaqMan™ humanos comúnmente utilizados como controles endógenos para los genes constitutivos comúnmente utilizados que exhiben una mínima expresión diferencial en diferentes tejidos.
La sonda de control endógeno TaqMan™ está preformateada e inventariada, es rentable, cómodo y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Matriz de control endógeno humano
Formato Tarjeta microfluídica de 384 pocillos
Especie Humano
Contenido y almacenamiento La sonda de control endógeno humano TaqMan™ se vende en paquetes de 2 tarjetas e incluye un CD con información del ensayo y un archivo de entrada de software. Las tarjetas deben almacenarse a 4 °C.
Formulario Secado
Incluye Conjuntos de sondas de cebador de control
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Cantidad 2 tarjetas
Velocidad de reacción Estándar
Gen diana Panel de control de genes constitutivos &