Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human DNA Repair Mechanism, Fast 96-well
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de mecanismos de reparación de ADN humano con matriz TaqMan™ contiene 92 ensayos de genes asociados con los mecanismos de reparación de ADN y 4 ensayos de genes de control endógeno candidatos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Placa de matriz |
| Formato | Placa de 96 matrices |
| Especie | Humano |
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Incluye | Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Mostrar más |