Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human DNA Methylation & Transcriptional Repression, Fast 96-well
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de represión transcripcional y metilación del ADN humano TaqMan™ contiene 28 ensayos para genes asociados a la represión transcripcional y metilación del ADN y 4 ensayos de genes de control endógeno candidatos. Todos los ensayos están dispuestos en triplicado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Placa de matriz |
| Formato | Placa de 96 matrices |
| Especie | Humano |
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Incluye | Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Mostrar más |