Learn More
Applied Biosystems™ Matriz TaqMan™, sigma 14-3-3 inducida por daños en el ADN, 96 pocillos Fast
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de señalización de sigma 14-3-3 inducida por daños en el ADN humano con matriz TaqMan™ contiene 28 ensayos para genes asociados a la señalización de sigma 14-3-3 inducida por daños en el ADN y 4 ensayos de genes de control endógeno candidatos. Todos los ensayos están dispuestos en triplicado.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Placa de 96 matrices |
| Especie | Humano |
| Contenido y almacenamiento | Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. |
| Formulario | Secado |
| Modificación de sonda interna | MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Velocidad de reacción | Rapidez |
| Categoría de investigación | Apoptosis, & reparación de replicación de ADN, oncología, transducción de señales |