Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Chemokines
Código de producto. 10722127 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 standard plate
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10722127 1 standard plate 1 set
1 options
Código de producto. 10722127 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4414084
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Las placas de matriz TaqMan™ contienen los mismos ensayos de expresión génica TaqMan™ de alta calidad que se han comercializado durante años en un cómodo formato seco de 96 pocillos.
The panel of assays in this plate targets genes from each of the four classes of chemokines: CC Chemokines, CXC Chemokines, C Chemokines, CX3C Chemokines. Other chemokine related genes, including chemokine ligands and receptors, are also included in this panel. Gene Signature Plates are 96-well plates that are pre-configured with the most appropriate Applied Biosystems™ TaqMan Gene Expression Assays for a specific biological process, pathway, or disease state. Each plate contains predefined assays and endogenous controls dried-down in the wells, ready for accurate assessment of an entire gene signature in one simple experiment.
TaqMan Array Plates contain the same TaqMan Gene Expression Assays that have been available for years in a convenient, dried, 96-well format. Extensive tests have found no difference in performance between TaqMan Assays supplied in the traditional format and assays dried into a TaqMan Array Plate.
Each pack of TaqMan™ Array Plates is shipped with a CD containing the plate configuration map along with the details of each TaqMan™ Assay. This information is imported into the real-time PCR instrument to enable proper labeling of experimental data and easy access to Assay ID numbers for simple reordering.
Each TaqMan™ Array Plate well contains a single TaqMan™ Assay for one 20μL reaction.
  • Asequible; pedido mínimo de tres placas; ideal para proyectos pequeños, medianos o grandes.
  • Entrega rápida; en su laboratorio en cuestión de días.
  • Prácticos; los juegos de sondas TaqMan™ y cebador para PCR seca se suministran en una placa de 96 pocillos; solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra
  • Las placas de matriz TaqMan se han optimizado para su uso con la mezcla maestra de expresión génica TaqMan, pero también son compatibles con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan.
  • Para los estudios que utilizan células cultivadas, las placas de matriz TaqMan también son compatibles (y recomendadas) con el kit TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™.
  • Las placas de matriz TaqMan deben procesarse en un instrumento de PCR en tiempo real con capacidad de placa de 96 pocillos.
  • Las placas han sido validadas para utilizar en sistemas de PCR en tiempo real de Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 y 7900HT Fast utilizando bloques estándar de 96 pocillos, condiciones de ciclo de PCR estándar y volúmenes de reacciones de 20 μl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20μ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Formato placa de 96 pocillos
Velocidad de reacción Estándar
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Método de purificación Estándar
Cantidad 1 standard plate
Categoría de investigación Ciclo celular y proliferación, apoptosis, neurobiología, transducción de señales, vías relacionadas con biomarcadores, desarrollo, adhesión y celular de matriz extracelular, Inmunología, oncología
Especie Humano
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
N.º de reacciones 1 reacción de 20 μl