Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Apoptosis
Código de producto. 10586745 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 standard plate
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10586745 1 standard plate 1 set
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10586745 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4414072
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La placa de 96 pocillos de apoptosis humana TaqMan™ contiene 92 ensayos para genes asociados a la apoptosis y 4 ensayos para genes de control endógeno candidatos.
El panel de ensayos de esta placa se centra en los genes de las vías de señalización que inician la apoptosis de los mamíferos, la vía regulada de receptor de la muerte y la vía de la familia BCL-2. Genes como la caspasa que están involucrados en los mecanismos finales de ambas vías de muerte celular también están presentes en el panel. Las placas de firma génica son placas de 96 pocillos que están preconfiguradas con los ensayos de expresión TaqMan más apropiados para un proceso biológico, una vía o un estado de enfermedad específicos. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos secados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma génica en un solo experimento.
Las placas de matriz TaqMan contienen los mismos ensayos de expresión génica TaqMan de gran calidad que han estado disponibles durante años en un formato práctico de 96 pocillos seco. Las pruebas exhaustivas no han encontrado diferencias en el rendimiento entre los ensayos de TaqMan suministrados en el formato tradicional y los ensayos secados en una placa de matriz TaqMan.
Cada paquete de placas se envía con un CD que contiene el mapa de configuración de placas junto con los detalles de cada ensayo TaqMan. Esta información se importa en el instrumento de PCR en tiempo real para permitir el correcto etiquetado de datos y facilitar el acceso a los números de identificación del ensayo para volver a hacer el pedido sin problemas.
  • Asequible; pedido mínimo de tres placas; ideal para proyectos pequeños, medianos o grandes
  • Entrega rápida; en su mesa de trabajo en días
  • Prácticos; los juegos de sondas TaqMan™ y el primer para PCR seca se suministran en una placa de 96 pocillos; solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra
  • Las placas de matriz TaqMan se han optimizado para su uso con la mezcla maestra de expresión génica TaqMan, pero también son compatibles con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan
  • Para los estudios que utilizan células cultivadas, las placas de matriz TaqMan también son compatibles (y recomendadas) con el kit de expresión génica TaqMan Cells-to-Ct™
  • Las placas de matriz TaqMan deben procesarse en un instrumento de PCR en tiempo real con capacidad de placa de 96pocillos
  • Las placas se han validado para su uso en sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 y 7900HT Fast con bloques de 96 pocillos estándar, condiciones de ciclos de PCR estándar y volúmenes de reacción de 20 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20μ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Formato placa de 96 pocillos
Velocidad de reacción Estándar
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Método de purificación Estándar
Cantidad 1 standard plate
Categoría de investigación Proliferación y ciclo celular, apoptosis, oncología, adhesión celular y matriz extracelular, inmunología, transducción de señales
Especie Humano
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Oncología, Investigación de enfermedades genéticas
N.º de reacciones 1 reacción de 20 μl