Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Apoptosis via Death Receptors
Código de producto. 10472645 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa estándar
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10472645 1 placa estándar 1 set
1 options
Código de producto. 10472645 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4414105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    176.22€ / 1 sets
    Ahorro 90.78€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Apoptosis humana vía receptores de la muerte con sonda TaqMan™
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de apoptosis en humanos vía receptores de la muerte con sonda TaqMan™ contiene 44 ensayos de genes asociados con la apoptosis mediada por el receptor de la muerte y 4 ensayos de genes de control endógeno candidatos. Todos los ensayos se disponen por duplicado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de matriz
Formato Placa de 96 matrices
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 20 uL
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa estándar
Velocidad de reacción Estándar
Categoría de investigación & Proliferación del ciclo celular, transducción de señales, apoptosis, neurobiología