Learn More
Applied Biosystems™ Panel de apoptosis humana de sonda TaqMan™
Código de producto. 11690099 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 tarjetas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11690099 4 tarjetas cada uno
1 options
Código de producto. 11690099 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4378701
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Panel de apoptosis humana de sonda TaqMan™
La sonda de apoptosis humana TaqMan™ de Applied Biosystems™ es una tarjeta microfluídica eficiente y fácil de usar para el análisis cuantitativo de la expresión génica de dianas que se sabe tienen implicaciones en la muerte celular programada. El estudio de la apoptosis es importante en la investigación del cáncer, el VIH y otras enfermedades. Este producto está diseñado con 96 ensayos de expresión génica TaqMan™ (93 dianas & 3 controles) cargados en singletons en los 384 pocillos de la sonda y es compatible con un sistema de PCR en tiempo rápido HT7900 de Applied Biosystems. Este producto está empaquetado en 1 una caja que contiene 4 tarjetas.
La sonda de apoptosis humana TaqMan™ contiene ensayos para 93 genes humanos además 3 de controles endógenos (18S, ACTB, GAPDH). Los 93 genes se clasifican en múltiples clases de dianas o vías de destino. La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo TaqMan™ Panel de apoptosis humana de matriz
Formato Tarjeta microfluídica de 384 pocillos
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad celular, proliferación y función, investigación oncológica y de enfermedades genéticas, farmacia y biopharma, PCR a tiempo real (qPCR), perfil de expresión génica basado en PCR a tiempo real, identificación y validación de dianas
Incluye El pocillo de la sonda TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 2 μl
Cantidad 4 tarjetas