Learn More
Applied Biosystems™ Panel humano de angiogénesis con matriz TaqMan™
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
La matriz de angiogenesis humana Applied Biosystems™ TaqMan™ es una tarjeta microfluídica eficiente y fácil de usar para el análisis cuantitativo de la expresión génica de los genes de angiogenesis relevantes en el descubrimiento de fármacos. Este producto está diseñado con 96 ensayos de expresión génica TaqMan™ distribuidos en 384 pocillos y es compatible con un sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7900HT Fast actualizado y se es vende en packs de 4.
Esta matriz de firma génica TaqMan™ contiene 94 ensayos y dos controles para estudiar la angiogénesis y la linfangiogénesis en humanos. Incluye factores de crecimiento de la angiogénesis conocidos como el VEGF, e inhibidores derivados de la matriz conocidos como la endostatina. Además, el panel contiene marcadores y dianas para la angiogénesis y la linfangiogénesis. La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Esta matriz de firma génica TaqMan™ contiene 94 ensayos y dos controles para estudiar la angiogénesis y la linfangiogénesis en humanos. Incluye factores de crecimiento de la angiogénesis conocidos como el VEGF, e inhibidores derivados de la matriz conocidos como la endostatina. Además, el panel contiene marcadores y dianas para la angiogénesis y la linfangiogénesis. La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | TaqMan™ Panel de angiogénesis humana de matriz |
| Formato | Tarjeta microfluídica de 384 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad, proliferación y función celular, investigación de enfermedades genéticas y oncológicas, farmacología y biofarmacología, PCR en tiempo real (qPCR), identificación y validación de dianas y secuencias líder |
| Incluye | El pocillo de la sonda TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 2 μl |
| Cantidad | 4 tarjetas |