Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Alzheimer's Disease, Fast 96-well
Código de producto. 10187104 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10187104 1 placa de 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 10187104 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4418715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00€
    170.94€ / 1 sets
    Ahorro 88.06€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Placa de 96 pocillos rápida, enfermedad de Alzheimer humano, sonda TaqMan™
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos en la placa de 96 pocillos de la enfermedad de Alzheimer humana de sonda TaqMan™ se basa en la hipótesis amiloide’. Los 92 genes están involucrados en procesos de APP que generan beta-amiloide e incluyen genes implicados en múltiples pasos secundarios de agregación beta-amiloide, hiperfosforilación de tau, excitotoxicidad, inflamación, oxidación y activación microglial. También incluimos ensayos para genes involucrados en la biosíntesis del colesterol debido a la correlación entre el colesterol alto y el mayor riesgo de Alzheimer. También se incluyen los genes asociados con la patología de la enfermedad de Alzheimer, la bioquímica y la genética.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de matriz
Formato Placa de 96 matrices
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Formulario Secado
Incluye Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL
Modificación de sonda interna MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa de 96 pocillos
Velocidad de reacción Rapidez
Categoría de investigación Neurobiología